Learn More
Carbonate de nickel(II) (basique) hydraté, Puratronic™, 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11316937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155775-31-8
Formule moléculaire CH4Ni3O7
Poids moléculaire (g/mol) 304.12
Numéro MDL MFCD00016262
Clé InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
CID PubChem 86176052
Nom IUPAC nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire NiCO3·2Ni(OH)2·xH2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 304.18 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.996%
Qualité Puratronic™