Learn More
Feuille de nickel, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : env. 1,4 g/25 x 250 mm
95.68€ - 131.66€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.69 |
Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
CID PubChem | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nom IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11370699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000228.FT |
25 x 250 mm |
95.68€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11380699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000228.FW |
25 x 500 mm |
131.66€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Specifications
Nickel | |
7440-02-0 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Silver gray foil | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur |
Safety and Handling
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Nickel foil
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only