Learn More
Feuille de nickel, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380699
Click to view available options
Quantité:
25 x 250 mm
25 x 500 mm
Forme : env. 1,4 g/25 x 250 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Densité 8.908g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Quantité 25 x 500 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur