Learn More
Tige en manganèse-cuivre-nickel, dia. 1,27 cm (0,5 po), Thermo Scientific™
126.00€ - 486.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Copper Iron Manganese rod
Note relative au nom 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
Numéro MDL MFCD02091727
Poids ≈104g/10cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11347918
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036457.BS
10 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11357918
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036457.BW
50 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nickel Copper Iron Manganese rod
Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
≈104g/10cm
1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
MFCD02091727
Tige
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Nickel Copper Iron Manganese rod
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .