Learn More
Tige en manganèse-cuivre-nickel, dia. 1,27 cm (0,5 po), Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036457.BS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Nickel Copper Iron Manganese rod | |
Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% | |
10 cm | |
Tige |
1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 | |
MFCD02091727 | |
≈104g/10cm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Nickel Copper Iron Manganese rod
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .