Learn More
Feuille de métal en cuivre-nickel, alliage 400, 1,98 mm (0,078 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
159.00€ - 543.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel Copper foil, Alloy 400 |
---|---|
Note relative au nom | 1.98mm (0.078 in.) thick |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Cu; 67:33 wt% |
Numéro MDL | MFCD00801098 |
Forme | Feuille |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406805
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045170.GT |
150 x 150 mm | |||||||
15416805
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045170.HB |
300 x 300 mm |
543.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Nickel Copper foil, Alloy 400 | |
Ni:Cu; 67:33 wt% | |
Feuille |
1.98mm (0.078 in.) thick | |
MFCD00801098 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures