Learn More
Feuille de métal en cuivre-nickel, alliage 400, 1,98 mm (0,078 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045170.GT
Code produit. 15406805
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nickel Copper foil, Alloy 400
Ni:Cu; 67:33 wt%
150 x 150 mm
1.98mm (0.078 in.) thick
MFCD00801098
Feuille