Learn More
Poudre de chrome-nickel, -140+325 mailles, 97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 74.84€
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
Nom IUPAC chromium nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11352198
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013108.22
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11342198
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013108.36
500 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Nickel Chromium powder is used in devices where electric heating is required. It is also used as thermocouples, high temperature corrosion resistant alloys, wear resistant alloys. It is also used in duplex tubing for coal-fired superheating tubing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
11106-97-1
110.69
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
11320920
[Cr].[Ni]
CrNi
MFCD00673110
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
chromium nickel
Spécification
Nickel Chromium powder
Ni:Cr; 80:20 wt%
(Base des métaux)
MFCD00673110
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
[Cr].[Ni]
110.69
97%
Odorless
11106-97-1
3.1g/mL
CrNi
UN3178
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
chromium nickel
11320920
−140+325 Mesh
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H351-H317
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P363-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash contaminated clothing before reuse.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA