Learn More
Pièces de nickel-chrome, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) de longueur, 99 % (base de métaux), Si nominal 1,5 %, Thermo Scientific™
Matériau à haute résistivité pour l’industrie électronique
45.31€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
Nom IUPAC chromium nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398388
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040437.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11388388
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040437.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11378388
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040437.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
11106-97-1
110.69
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
11320920
[Cr].[Ni]
CrNi
MFCD00673110
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
chromium nickel
Spécification
Nickel Chromium pieces
11106-97-1
(Base des métaux)
MFCD00673110
Insoluble in water.
[Cr].[Ni]
110.69
99%
Odorless
1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length
Ni:Cr; 80:20 wt%
CrNi
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
chromium nickel
11320920
Si nomin.al 1.5%
≈0.21g/piece
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante