Learn More
Pièces de nickel-chrome, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) de longueur, 99 % (base de métaux), Si nominal 1,5 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11388388
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Matériau à haute résistivité pour l’industrie électronique
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
Nom IUPAC chromium nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium pieces
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si nomin.al 1.5%
Odeur Odorless
Poids ≈0.21g/piece