Learn More
Nickel bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
49.80€ - 557.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207861-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4F12N2NiO8S4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 618.964 |
Numéro MDL | MFCD23380174 |
Clé InChI | VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel bis-trifluoromethanesulfonimide |
CID PubChem | 131875825 |
Nom IUPAC | bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide de nickel(2+) |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047102.MD |
250 mg |
49.80€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047102.03 |
1 g |
142.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047102.06 |
5 g |
557.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is used as Surface treatment, Synthesis and catalysis. It is also used as a ionic liquid in synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207861-63-0 | |
618.964 | |
VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N | |
131875825 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2] |
C4F12N2NiO8S4 | |
MFCD23380174 | |
nickel bis-trifluoromethanesulfonimide | |
bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide de nickel(2+) |
Spécification
Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
Vert | |
C4F12N2NiO8S4 | |
MFCD23380174 | |
nickel bis-trifluoromethanesulfonimide | |
VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N | |
bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide de nickel(2+) | |
131875825 | |
Hygroscopic |
207861-63-0 | |
Solide | |
[(CF3SO2)2N]2Ni | |
UN3261 | |
It is soluble in water. | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2] | |
618.964 | |
618.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H314-H318-H317
Peut provoquer le cancer.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P271-P272-P280g-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, ACIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only