Learn More
Nickel bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402847
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Nickel(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is used as Surface treatment, Synthesis and catalysis. It is also used as a ionic liquid in synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207861-63-0
Formule moléculaire C4F12N2NiO8S4
Poids moléculaire (g/mol) 618.964
Numéro MDL MFCD23380174
Clé InChI VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
CID PubChem 131875825
Nom IUPAC bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide de nickel(2+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Couleur Vert
Forme physique Solide
Quantité 5 g
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]2Ni
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 618.96
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide