Learn More
Arséniure de nickel, 99,5 % (base de métaux à l’exclusion du Co), Co 0,1-1 %
35.66€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12068-61-0 |
---|---|
Formule moléculaire | As2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.537 |
Numéro MDL | MFCD00151450 |
Clé InChI | LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene |
CID PubChem | 91886304 |
Nom IUPAC | $l^{2}-arsanylidenearsenic ; nickel |
SMILES | [Ni].[As]=[As] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12068-61-0 | |
208.537 | |
LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N | |
91886304 | |
[Ni].[As]=[As] |
As2Ni | |
MFCD00151450 | |
1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene | |
$l^{2}-arsanylidenearsenic ; nickel |
Spécification
Nickel arsenide | |
Grumeaux | |
As2Ni | |
UN3077 | |
LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N | |
$l^{2}-arsanylidenearsenic ; nickel | |
91886304 | |
Odorless |
12068-61-0 | |
(métaux à l’exception de Co), Co 0,1 à 1 % | |
MFCD00151450 | |
1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene | |
[Ni].[As]=[As] | |
208.537 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H350-H372-H317
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-103-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante