Learn More
Arséniure de nickel, 99,5 % (base de métaux à l’exclusion du Co), Co 0,1-1 %
Code produit. 11333338
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12068-61-0
Formule moléculaire As2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 208.537
Numéro MDL MFCD00151450
Clé InChI LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene
CID PubChem 91886304
Nom IUPAC $l^{2}-arsanylidenearsenic ; nickel
SMILES [Ni].[As]=[As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel arsenide
Forme physique Grumeaux
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception de Co), Co 0,1 à 1 %
Numéro UN UN3077
Pourcentage de pureté 99.5%