Learn More
Aluminium nickel, Thermo Scientific Chemicals
Revêtements résistants à l’usure
125.63€ - 336.68€
Identifiants chimiques
CAS | 12635-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | AlNi |
Poids moléculaire (g/mol) | 85.675 |
Numéro MDL | MFCD00167392 |
Clé InChI | NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Aluminum Nickel |
CID PubChem | 6336846 |
Nom IUPAC | Aluminium ; Nickel |
SMILES | [Al].[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039828.22 |
100 g |
125.63€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039828.36 |
500 g |
336.68€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12635-27-7 | |
85.675 | |
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N | |
6336846 | |
[Al].[Ni] |
AlNi | |
MFCD00167392 | |
Aluminum Nickel | |
Aluminium ; Nickel |
Spécification
Nickel Aluminum | |
12635-27-7 | |
AlNi | |
UN3208 | |
Insoluble in water. | |
[Al].[Ni] | |
85.675 | |
Odorless | |
Poudre |
Noir à gris | |
Ni:Al; 50:50 wt% | |
MFCD00167392 | |
Aluminum Nickel | |
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium ; Nickel | |
6336846 | |
Water reactive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H261-H372-H351-H317
Flammable solid.
In contact with water releases flammable gas.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P223-P231+P232-P281-P308+P313-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE MÉTALLIQUE, RÉACTIF DANS L’EAU, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Nickel Aluminum
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only