Learn More
Aluminium nickel, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359147
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Revêtements résistants à l’usure
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12635-27-7
Formule moléculaire AlNi
Poids moléculaire (g/mol) 85.675
Numéro MDL MFCD00167392
Clé InChI NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aluminum Nickel
CID PubChem 6336846
Nom IUPAC Aluminium ; Nickel
SMILES [Al].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Aluminum
Couleur Noir à gris
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Al; 50:50 wt%
Numéro UN UN3208
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless
Sensibilité Water reactive
Forme Poudre