Learn More
Nickel 2-méthoxyéthoxyde, 5 % p/v dans du 2-méthoxyéthanol, Thermo Scientific™
80.37€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS 142600-62-2
Formule moléculaire C6H14NiO4
Poids moléculaire (g/mol) 208.867
Numéro MDL MFCD01863472
Clé InChI KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
CID PubChem 131873637
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanolate ; Nickel(2 +)
SMILES COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11364498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042377.AC
25 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11374498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042377.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
142600-62-2
208.867
KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
131873637
COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
C6H14NiO4
MFCD01863472
nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
2-méthoxyéthanolate ; Nickel(2 +)
Spécification
Nickel 2-methoxyethoxide
C6H14NiO4
MFCD01863472
Moisture sensitive
KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
2-méthoxyéthanolate ; Nickel(2 +)
131873637
5% w/v in 2-methoxyethanol
142600-62-2
Ni(OCH2CH2OCH3)2
UN1188
nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
208.867
208.76
Liquid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H360-H351-H226-H302-H312-H332-H317
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing cancer.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P312-P330-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H317-H350-H360FD-H370-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante