Learn More
Nickel 2-méthoxyéthoxyde, 5 % p/v dans du 2-méthoxyéthanol, Thermo Scientific™
Code produit. 11364498
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142600-62-2
Formule moléculaire C6H14NiO4
Poids moléculaire (g/mol) 208.867
Numéro MDL MFCD01863472
Clé InChI KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
CID PubChem 131873637
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanolate ; Nickel(2 +)
SMILES COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel 2-methoxyethoxide
Formule linéaire Ni(OCH2CH2OCH3)2
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1188
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 208.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Forme physique Liquid