Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nouvelle coccine, pure
42.90€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2611-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H11N2Na3O10S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 604.46 |
Numéro MDL | MFCD00004084 |
Clé InChI | IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K |
Synonyme | Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A |
CID PubChem | 131851859 |
Nom IUPAC | Acide (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphtalène-1-yl)hydrazinylidène]naphtalène-1,3-disulfonique ; sodium |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10583361
|
Thermo Scientific Chemicals
190230250 |
25 g | Flacon en verre |
42.90€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10055943
|
Thermo Scientific Chemicals
190231000 |
100 g | Flacon en verre |
119.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2611-82-7 | |
604.46 | |
IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K | |
131851859 | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
C20H11N2Na3O10S3 | |
MFCD00004084 | |
Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A | |
Acide (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphtalène-1-yl)hydrazinylidène]naphtalène-1,3-disulfonique ; sodium |
Spécification
New Coccine | |
75% min. | |
MFCD00004084 | |
Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A | |
Authentique | |
Acide (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphtalène-1-yl)hydrazinylidène]naphtalène-1,3-disulfonique ; sodium | |
131851859 | |
10% max. (135°C, 6 hrs) | |
Complies | |
Poudre |
2611-82-7 | |
C20H11N2Na3O10S3 | |
16, I, 306 | |
IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O | |
604.46 | |
604.46 | |
Extra pur | |
Bordeaux à marron |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 220-036-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ6530000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche