Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nouvelle coccine, pure
Code produit. 10055943
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2611-82-7
Formule moléculaire C20H11N2Na3O10S3
Poids moléculaire (g/mol) 604.46
Numéro MDL MFCD00004084
Clé InChI IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Synonyme Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
CID PubChem 131851859
Nom IUPAC Acide (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphtalène-1-yl)hydrazinylidène]naphtalène-1,3-disulfonique ; sodium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau New Coccine
Teneur en colorant 75% min.
Beilstein 16, I, 306
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 604.46
Perte à la dessiccation 10% max. (135°C, 6 hrs)
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bordeaux à marron
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • New Coccine
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche