Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Neutre
Coloration de contraste nucléaire utile dans la plage de pH 6,8 à 8,0
31.90€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS | 553-24-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H17ClN4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.779 |
Numéro MDL | MFCD00012651 |
Clé InChI | PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Basic Red 5; C.I. 50040 |
CID PubChem | 11105 |
ChEBI | CHEBI:86370 |
Nom IUPAC | 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate |
SMILES | CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15475319
|
Thermo Scientific Chemicals
J63054.03 |
1 g |
31.90€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15485319
|
Thermo Scientific Chemicals
J63054.06 |
5 g |
63.40€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15495319
|
Thermo Scientific Chemicals
J63054.14 |
25 g |
211.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
553-24-2 | |
288.779 | |
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N | |
11105 | |
8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate |
C15H17ClN4 | |
MFCD00012651 | |
Basic Red 5; C.I. 50040 | |
CHEBI:86370 | |
CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl |
Spécification
Neutral Red | |
553-24-2 | |
MFCD00012651 | |
14,6488 | |
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N | |
8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate | |
11105 | |
288.78 | |
Poudre |
290°C (decomposition) | |
C15H17ClN4 | |
3918740 | |
Basic Red 5; C.I. 50040 | |
CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl | |
288.779 | |
CHEBI:86370 | |
Noir à vert |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-035-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SG1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only