Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Neutre
Code produit. 15485319
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Coloration de contraste nucléaire utile dans la plage de pH 6,8 à 8,0
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
Numéro MDL MFCD00012651
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 5; C.I. 50040
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nom IUPAC 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Neutral Red
Point de fusion 290°C (decomposition)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Poids de la formule 288.78
Couleur Noir à vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre