Learn More
NeutraKine™VEGF165/121 Mouse anti-Human, Clone: 6C3D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 319.00€
Spécification
Antigène | NeutraKine™VEGF165/121 |
---|---|
Clone | 6C3D5 |
Applications | Neutralization, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17701209
|
Proteintech
69025-1-IG-25UG |
25 μg |
149.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17791199
|
Proteintech
69025-1-IG-100UG |
100 μg |
319.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NeutraKine®VEGF165/121 Monoclonal antibody specifically detects NeutraKine®VEGF165/121 in Human samples. It is validated for Neutralization, ELISASpécification
NeutraKine™VEGF165/121 | |
Neutralization, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Sterile PBS. | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Antibody |
6C3D5 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
7422 | |
Primary | |
Store at -20°C |