Learn More
NeutraKine™ PDGF-BB Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 4G11C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 319.00€
Spécification
Antigène | NeutraKine™ PDGF-BB |
---|---|
Clone | 4G11C7 |
Applications | Neutralization |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17521496
|
Proteintech
69020-1-IG-25UG |
25 μg |
149.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17511496
|
Proteintech
69020-1-IG-100UG |
100 μg |
319.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The NeutraKine™ PDGF-BB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human NeutraKine™ PDGF-BB. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ PDGF-BB antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.
Spécification
NeutraKine™ PDGF-BB | |
Neutralization | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG1 |
4G11C7 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
5155 | |
Primary |