Learn More
Sulfate de néomycine (poudre blanche), Fisher BioReagents
32.30€ - 56.05€
Identifiants chimiques
CAS 1405-10-3
Formule moléculaire C23H48N6O17S
Poids moléculaire (g/mol) 712.72
Numéro MDL MFCD29905465
Clé InChI OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Synonyme Neobiotic
CID PubChem 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10447773
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP2669-5
5 g Verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10396933
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP2669-25
25 g Verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Le sulfate de néomycine est un antibiotique qui est utilisé dans les études de culture tissulaire. Il peut servir d’inhibiteur de la biosynthèse des protéines.
Spécification
Identifiants chimiques
1405-10-3
712.72
OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
124080932
C23H48N6O17S
MFCD29905465
Neobiotic
OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spécification
Neomycin Sulfate
Solide
6.8
< 8 %
MFCD29905465
> 650 μg/mg
OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
(2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminométhyle)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminométhyle)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxyméthyle)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyle]oxyoxane-3,4-diol ; acide sulfurique
124080932
> 98.5 %
Neomycin Sulfate
1405-10-3
> 98.5 %
C23H48N6O17S
15, 6539
Neobiotic
OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
712.72
614.65
Blanc
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
WARNING!
Emergency Overview
Substances known to cause developmental toxicity in humans. May cause allergic respiratory and skin reaction. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Immediate medical attention is required. Immediate medical attention is required. Do not induce vomiting.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:1
Recommended Storage : RT, dessiccateur, mettre à l’abri de la lumière.
Identifiant produit
  • Neomycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .