Learn More
Sulfate de néomycine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit. 10396933
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Le sulfate de néomycine est un antibiotique qui est utilisé dans les études de culture tissulaire. Il peut servir d’inhibiteur de la biosynthèse des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-10-3
Formule moléculaire C23H48N6O17S
Poids moléculaire (g/mol) 712.72
Numéro MDL MFCD29905465
Clé InChI OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Synonyme Neobiotic
CID PubChem 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Neomycin Sulfate
Type Neomycin Sulfate
Forme physique Solide
pH 6.8
Plage de pourcentage du dosage > 98.5 %
Perte à la dessiccation < 8%
Merck Index 15, 6539
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 650μg/mg
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminométhyle)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminométhyle)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxyméthyle)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyle]oxyoxane-3,4-diol ; acide sulfurique
Poids de la formule 614.65
Pourcentage de pureté >98.5%
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neomycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .