Learn More
Alfa Aesar™ Titanate de néodyme(III)
50.83€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12058-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Nd2Ti2O7 |
Numéro MDL | MFCD00192342 |
Synonyme | Neodymium titanium oxide |
Description
Identifiants chimiques
12058-94-5 | |
Nd2Ti2O7 | |
MFCD00192342 | |
Neodymium titanium oxide |
Spécification
Neodymium(III) titanate | |
Nd2Ti2O7 | |
Neodymium titanium oxide | |
Odorless |
12058-94-5 | |
MFCD00192342 | |
496.21 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures