Learn More
Alfa Aesar™ Titanate de néodyme(III)
Code produit. 11365079
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 12058-94-5
Formule moléculaire Nd2Ti2O7
Numéro MDL MFCD00192342
Synonyme Neodymium titanium oxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) titanate
Quantité 25 g
Poids de la formule 496.21