Learn More
Néodyme(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
52.70€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS 37473-67-9
Formule moléculaire C15H12F9NdO6
Poids moléculaire (g/mol) 603.48
Numéro MDL MFCD00058831
Clé InChI ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
CID PubChem 91654631
Nom IUPAC neodymium(3+) tris(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323708
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039301.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11333708
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039301.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
37473-67-9
603.48
ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
91654631
[Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
C15H12F9NdO6
MFCD00058831
neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
neodymium(3+) tris(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
Spécification
Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
37473-67-9
C15H12F9NdO6
neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
[Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
603.48
603.48
140°C to 142°C
Cristalline
MFCD00058831
ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
neodymium(3+) tris(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
91654631
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante