Learn More
Néodyme(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11333708
Néodyme(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333708
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11333708
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039301.06
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37473-67-9
Formule moléculaire C15H12F9NdO6
Poids moléculaire (g/mol) 603.48
Numéro MDL MFCD00058831
Clé InChI ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
CID PubChem 91654631
Nom IUPAC (Z)-5,5,5-trifluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one de néodyme
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Point de fusion 140°C to 142°C
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Poids de la formule 603.48
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ15W010 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number
Numéro de lotD10U006 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number
Nom du produit
Néodyme(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals >