Learn More
Tabourets en bois naturel
147.00€ - 158.00€
Spécification
Finition | Ignifuge |
---|---|
Hauteur (métrique) | 496 mm |
Avec dossier | Oui |
Type de produit | Tabouret |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11917654
|
mb2
AB4B1D1NE3 |
5 tampons |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11927654
|
mb2
AB4B1D1NE2 |
5 roulettes |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Siège bois
- Excellent rapport qualité/prix
- Assise et dossier larges avec galbe ergonomique
- Très bonne résistance aux graisses, solvants, chocs
- Assise/ dossier en bois de hêtre naturel, lamellé-collé, épaisseur 10mm
- Finition vernie couleur naturelle ignifuge, traitement antidérapant
- Matériau naturel évitant la transpiration
- Dossier fixe réglable en profondeur
- Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
- Hauteur siège réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Tabouret
Spécification
Ignifuge | |
Oui | |
Naturel |
496 mm | |
Tabouret | |
Bois |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tabourets en bois naturel