Learn More
Tabourets en bois naturel
Marque:  mb2 AB4B1D1NE2
Code produit. 11927654
  • 158.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Siège bois
• Excellent rapport qualité/prix
• Assise et dossier larges avec galbe ergonomique
• Très bonne résistance aux graisses, solvants, chocs
• Assise/ dossier en bois de hêtre naturel, lamellé-collé, épaisseur 10mm
• Finition vernie couleur naturelle ignifuge, traitement antidérapant
• Matériau naturel évitant la transpiration
• Dossier fixe réglable en profondeur
• Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
• Hauteur siège réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
• Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
• Tabouret
Spécification
Spécification
Tabouret
Ignifuge
5 roulettes
Bois
Naturel
496 mm