Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure à vide de qualité laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour les applications sous vide. La tubulure à vide de qualité laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
14.15€
Spécification
Matériau | Caoutchouc naturel |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 25 m |
Couleur | Rouge |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10509661
|
Deutsch Neumann™
3020717 |
7 mm | N/A | ||||||
Description
- Duromètre 50 Shore A
- Bonne mémoire élastique
- Excellent choix pour les applications à vide
Spécification
Caoutchouc naturel | |
25 m | |
Rouge |