Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure à vide de qualité laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour les applications sous vide. La tubulure à vide de qualité laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3020717
Code produit. 10509661
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Duromètre 50 Shore A
  • Bonne mémoire élastique
  • Excellent choix pour les applications à vide
Spécification
Spécification
7 mm
17 mm
5 mm
Caoutchouc naturel
25 m