Learn More
Socorex™ Pointes de pipettes en PP naturel
Pointes de pipettes en polypropylène naturel Socorex™ de qualité supérieure permettant de couvrir une gamme comprise entre 0,1 μl et 10 ml. Elles sont polyvalentes et largement compatibles avec d’autres marques de pipettes.
96.45€ - 166.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavable |
Format | En vrac |
Type de pointe | Gradué |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10307402
|
Socorex™
312.05B |
500 μl |
96.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11713256
|
Socorex™
312.02 |
2000 μl |
166.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP
- Pointes de micropipette et de macropipette en option
- Autoclavables
Spécification
Sans filtre | |
Autoclavable | |
Gradué |
Naturel | |
En vrac | |
Polypropylène |