Learn More
Socorex™ Pointes de pipettes en PP naturel
Pointes de pipettes en polypropylène naturel Socorex™ de qualité supérieure permettant de couvrir une gamme comprise entre 0,1 μl et 10 ml. Elles sont polyvalentes et largement compatibles avec d’autres marques de pipettes.
Marque: Socorex™ 312.02
Description
- PP
- Pointes de micropipette et de macropipette en option
- Autoclavables
Spécification
2000 μl | |
Naturel | |
11,55cm | |
Standard | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
En vrac | |
Socorex™ Acura™ 2 ml |