Learn More
Masterflex™ Raccords filetés pour tuyaux en polypropylène naturel
18.95€ - 27.30€
Spécification
Type de produit | Raccord de tuyau fileté |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -17°C |
Max. Operating Temperature (Metric) | 87°C |
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13566720
|
Masterflex™
40610-91 |
1-1/2 x 11/32 x 21/32 po |
27.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15257847
|
Masterflex™
40610-93 |
1-7/8 x 19/32 x 1-1/32 po |
27.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15139222
|
Masterflex™
40610-94 |
1-29/32 x 13/16 x 1-5/16 po |
18.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Raccord de tuyau fileté | |
Polypropylène | |
-17°C | |
87°C |