Learn More
Masterflex™ Raccords filetés pour tuyaux en polypropylène naturel
Marque:  Masterflex™ 40610-94
Code produit. 15139222
  • 18.95€ / 5 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Raccord de tuyau fileté
-17°C
1-29/32 x 13/16 x 1-5/16 po
87°C
Polypropylène
5/boîte
3/4 po MNPT