Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons, bouchons et septa non-assemblés National Scientific™ Target™
Les kit pratiques non-assemblés National Scientific Target™ permettent de conserver à portée de main et à l’abri de la poussière flacons, bouchons et septa.
33.85€ - 68.66€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu clair |
---|---|
Volume (métrique) | 2 ml |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12473678
|
Thermo Scientific™
C4010-88A |
Bleu clair | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | Ambré | Non | N/A | |||
12433688
|
Thermo Scientific™
C4010-89AW |
Bleu clair | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | I-D ambré | Oui | N/A | |||
12443688
|
Thermo Scientific™
C4010-89W |
Bleu clair | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | I-D transparent | Oui | N/A | |||
12483688
|
Thermo Scientific™
C4010-90W |
Bleu clair | PTFE non assemblé | I-D transparent | Oui | N/A | |||
12403698
|
Thermo Scientific™
C4010-92 |
Bleu clair | Encollé en PTFE / silicone, préfendu | clair | Non | N/A | |||
12413718
|
Thermo Scientific™
C4010-S88 |
Bleu clair | PTFE / silicone | Transparent, silanisé | Non | N/A | |||
12423718
|
Thermo Scientific™
C4010-S92 |
Bleu clair | PTFE / silicone, préfendu | Transparent, silanisé | Non | N/A | |||
Description
Les kit pratiques non-assemblés National Scientific Target™ permettent de conserver à portée de main et à l’abri de la poussière flacons, bouchons et septa.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
Spécification
Bleu clair | |
2 ml |