Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons, bouchons et septa non-assemblés National Scientific™ Target™
Les kit pratiques non-assemblés National Scientific Target™ permettent de conserver à portée de main et à l’abri de la poussière flacons, bouchons et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-89AW
Description
Les kit pratiques non-assemblés National Scientific Target™ permettent de conserver à portée de main et à l’abri de la poussière flacons, bouchons et septa.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
Spécification
Bleu clair | |
Verre ambré ; Étiquette d’identification ; Bouchon bleu clair, septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge ; 2 ml | |
PTFE | |
2 ml | |
Oui |
Red/White/Red | |
I-D ambré | |
No | |
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge |