Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons de 15 x 45 mm, 4 ml
Les inserts pour flacons Thermo Scientific™ National offrent une vaste gamme d’options, notamment conique en verre, Polyspring et point tiré.
18.15€ - 86.95€
Spécification
Gamme de produits | National™ |
---|---|
Type | Insert |
À utiliser avec (équipement) | Flacons de 4 ml, 15 x 45 mm |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10373065
|
Thermo Scientific™
C4015-641 |
C4015-641 | 500 µl | Conical | |||||
10763226
|
Thermo Scientific™
C4015-843 |
C4015-843 | 1 ml | Flat Bottom | |||||
12460258
|
Thermo Scientific™
C4015-S641 |
C4015-S641 | 350 µl | Conical | |||||
Description
Les inserts pour flacons Thermo Scientific™ National offrent une vaste gamme d’options, notamment conique en verre, Polyspring et point tiré.
- Dia. ext. nominal de 6 ou 8 mm pour s’adapter aux flacons de 15 × 45 4 ml
- Inserts désactivés, NSC silanisé
Spécification
National™ | |
Insert | |
Flacons de 4 ml, 15 x 45 mm |