Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons de 15 x 45 mm, 4 ml
Les inserts pour flacons Thermo Scientific™ National offrent une vaste gamme d’options, notamment conique en verre, Polyspring et point tiré.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-S641
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les inserts pour flacons Thermo Scientific™ National offrent une vaste gamme d’options, notamment conique en verre, Polyspring et point tiré.
- Dia. ext. nominal de 6 ou 8 mm pour s’adapter aux flacons de 15 × 45 4 ml
- Inserts désactivés, NSC silanisé
Spécification
C4015-S641 | |
350 µl | |
Conical | |
Insert |
Silanized Glass | |
Polyspring | |
National | |
15 flacons de 45 mm 4 ml |