Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons de 15 x 45 mm, 4 ml
Les inserts pour flacons Thermo Scientific™ National offrent une vaste gamme d’options, notamment conique en verre, Polyspring et point tiré.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-843
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les inserts pour flacons Thermo Scientific™ National offrent une vaste gamme d’options, notamment conique en verre, Polyspring et point tiré.
- Dia. ext. nominal de 6 ou 8 mm pour s’adapter aux flacons de 4 ml 15 × 45
- Inserts désactivés, NSC silanisé
Spécification
C4015-843 | |
1 ml | |
National™ | |
Flacons de 4 ml, 15 x 45 mm |
Glass | |
Flat Bottom | |
Insert |