Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons à vis en verre National avec bouchons à opercule et septa
Les flacons à échantillons à vis en verre Thermo Scientific™ National avec bouchons à opercule et septa comprennent les flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et les bouchons et septa conditionnés séparément.
155.00€ - 168.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Silicone / PTFE (septum) |
Septum | PTFE / silicone |
Type de bouchon | Bouchon à vis (avec opercule) avec septum |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12458666
|
Thermo Scientific™
B7990-3A |
8 ml | 17 mm | 60 mm |
155.00€
200 pièces |
N/A | |||
12478666
|
Thermo Scientific™
B7990-4A |
16 ml | 21 mm | 70 mm | |||||
Description
Les flacons à échantillons à vis en verre Thermo Scientific™ National avec bouchons à opercule et septa comprennent les flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et les bouchons et septa conditionnés séparément.
- Kits pratiques non assemblés
- Verre ambré 51A
- Éliminent la lixiviation des ions
- Fournissent un pH stable pour la toute la durée de stockage des échantillons
- Avec bouchons à vis avec opercule en PP et septa en PTFE / silicone
- Emballage pratique pour les magasins ou les armoires de laboratoire
Spécification
Ambré | |
Silicone / PTFE (septum) | |
PTFE / silicone | |
Bouchon à vis (avec opercule) avec septum |