Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons à vis en verre National avec bouchons à opercule et septa
Les flacons à échantillons à vis en verre Thermo Scientific™ National avec bouchons à opercule et septa comprennent les flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et les bouchons et septa conditionnés séparément.
Marque: Thermo Scientific™ B7990-4A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les flacons à échantillons à vis en verre Thermo Scientific™ National avec bouchons à opercule et septa comprennent les flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et les bouchons et septa conditionnés séparément.
- Kits pratiques non-assemblés
- Choix entre le verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou le verre ambré 51A
- Éliminent toute infiltration d’ions
- Assurent un pH cohérent pendant la durée du stockage des échantillons
- Avec bouchons à vis avec opercule en polypropylène et septa en PTFE/silicone
- Emballage pratique pour réserves et armoires de laboratoire
Spécification
Ambré | |
Silicone / PTFE (septum) | |
PTFE / silicone | |
Bouchon à vis (avec opercule) avec septum | |
18-400 |
21 mm | |
16 ml | |
4.375 dr | |
70 mm |