Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-naphtholphtaléine, pure, indicateur
54.10€ - 560.00€
Identifiants chimiques
CAS | 596-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H18O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 418.448 |
Numéro MDL | MFCD00036202 |
Clé InChI | HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 68993 |
Nom IUPAC | 3,3-bis(4-hydroxynaphtalène-1-yl)-2-benzofurane-1-un |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10287153
|
Thermo Scientific Chemicals
190120010 |
1 g | Flacon en verre |
54.10€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10286340
|
Thermo Scientific Chemicals
190120050 |
5 g | Flacon en verre |
162.00€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10093463
|
Thermo Scientific Chemicals
190120250 |
25 g | Flacon en verre |
560.00€
25g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
596-01-0 | |
418.448 | |
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-bis(4-hydroxynaphtalène-1-yl)-2-benzofurane-1-un |
C28H18O4 | |
MFCD00036202 | |
68993 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O |
Spécification
550 min. (at lamda max) | |
240.0°C to 250.0°C | |
C28H18O4 | |
18, I, 384 | |
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O | |
418.448 | |
648 to 654nm (in 0.1N NaOH) | |
5% max. (110°C, 1 hr.) | |
from pH 7.3 (pinkish-yellow) to pH 8.7 (greenish--blue) | |
Poudre |
α-Naphtholphthalein | |
596-01-0 | |
MFCD00036202 | |
15, 6474 | |
Authentique | |
3,3-bis(4-hydroxynaphtalène-1-yl)-2-benzofurane-1-un | |
68993 | |
418.45 | |
Pures | |
Beige à rose ou marron |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-875-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only