Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-naphtholphtaléine, pure, indicateur
Code produit. 10093463
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-01-0
Formule moléculaire C28H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 418.448
Numéro MDL MFCD00036202
Clé InChI HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 68993
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxynaphtalène-1-yl)-2-benzofurane-1-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Spécification
Absorbance 550 min. (at lamda max)
Nom chimique ou matériau α-Naphtholphthalein
Point de fusion 240.0°C to 250.0°C
Beilstein 18, I, 384
Merck Index 15, 6474
Spectre IR Authentique
Lambda max. 648 to 654nm (in 0.1N NaOH)
Poids de la formule 418.45
Perte à la dessiccation 5% max. (110°C, 1 hr.)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 7.3 (pinkish-yellow) to pH 8.7 (greenish--blue)
Couleur Beige à rose ou marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • a-Naphtholphthalein, indicator