Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
475.00€ - 1890.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Description | EFA :0,3 cm2 |
Matériau (membrane) | PTFE mouillable à l’eau |
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17174801
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
ODPTFE02C34 |
0,2 μm | 100/boîte |
606.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184801
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
ODPTFE02C35 |
0,2 μm | 500/boîte |
1890.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194801
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
ODPTFE04C34 |
0,45 μm | 100/boîte |
475.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
ODPTFE04C35 |
0,45 μm | 500/boîte |
1690.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Transparent | |
PTFE mouillable à l’eau | |
PP |
EFA :0,3 cm2 | |
Non stérile | |
50 à 500 μL (échantillon) |