Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) ODPTFE04C35
1605.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21930" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Transparent | |
PTFE mouillable à l’eau | |
Non stérile | |
500/boîte |
EFA :0,3 cm2 | |
0,45 μm | |
PP | |
50 à 500 μL (échantillon) |