Learn More
Ester N-succinimidylique de Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
123.00€ - 499.00€
Identifiants chimiques
CAS | 30189-36-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H33N3O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 443.50 |
Numéro MDL | MFCD00057898 |
Clé InChI | IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N |
Synonyme | boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate |
CID PubChem | 13875534 |
Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) (2S)-2,6-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15428658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62068.06 |
5 g |
123.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446986
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62068.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester is used as a local anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe Nalpha, l’ester népsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl est utilisé comme anesthésique local.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
30189-36-7 | |
443.50 | |
IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N | |
13875534 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
C20H33N3O8 | |
MFCD00057898 | |
boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate | |
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) (2S)-2,6-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
Spécification
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester | |
30189-36-7 | |
C20H33N3O8 | |
1559007 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O | |
443.50 | |
443.49 | |
Moisture sensitive |
184°C | |
Blanc | |
MFCD00057898 | |
boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate | |
IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N | |
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) (2S)-2,6-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate | |
13875534 | |
97% | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche